Control units
MIXcontrol 40, spina EU
Codice catalogo 442-0771
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:MIXcontrol 40, spina EU
- Seq:09
- Cat. No.:442-0771
- Peso:1,9 kg
- Modello:MIXcontrol 40
- Intervallo di velocità:100 - 2000 min⁻¹
- L×P×A:200×155×48 mm
- Potenza in ingresso:40 W