Control units
MIXcontrol 40, spina CH
Codice catalogo 442-0772
Nome del fornitore: 2MAG
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:MIXcontrol 40, spina CH
- Seq:08
- Cat. No.:442-0772
- Peso:1,9 kg
- Modello:MIXcontrol 40
- Intervallo di velocità:100 - 2000 min⁻¹
- L×P×A:200×155×48 mm
- Potenza in ingresso:40 W