Schwartz micro serrefines
Strong clamp press, Acciaio inossidabile, 26 mm, Straight, 10×1,75 mm
Codice catalogo FSCI18052-01
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Schwartz micro serrefines
Codice catalogo FSCI18052-01
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Strong clamp press
- Lunghezza:26 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Tip size:10×1,75 mm
- Tip shape:Straight
- Cat. No.:FSCI18052-01