Dumont #7 forceps
#7, Dumoxel, 115 mm, Standard, Curved, 0,17×0,1 mm
Catalog # FSCI11271-30
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Tipo:#7
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Dumoxel
- Seq:5
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Curved
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..