Dumont #5 forceps
#5, Acciaio al carbonio, 110 mm, Standard, Straight, 0,08×0,04 mm
Codice catalogo FSCI11251-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#5
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Acciaio al carbonio
- Seq:01
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,08×0,04 mm
- Tip shape:Straight