Tissue forceps, 1×2 teeth
Acciaio inossidabile, 140 mm, 1×2 teeth, Curved, 3×2 mm
Codice catalogo FSCI11029-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, 1×2 teeth
Codice catalogo FSCI11029-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:140 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:3×2 mm
- Tip shape:Curved