Semken forceps
Acciaio inossidabile, 130 mm, Serrated, Curved, 1,3×1 mm, 1,3 mm
Codice catalogo FSCI11009-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:130 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Serrated
- Tip size:1,3×1 mm
- Tip width:1,3 mm
- Tip shape:Curved