Accessori
Filtro GF4/HP
Codice catalogo 135-1150
Nome del fornitore: ERLAB CAPTAIRE
Accessori
Filtro GF4/HP
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Filtro GF4/HP
- Seq:07
2-Propanolo, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
#: 1.00995.6025
Supplier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Etanolo denaturato, EMSURE® per analisi (denaturato con 1% MEK), Supelco®
#: 1.00974.6025
Supplier: Merck
Alcol benzilico ≥99.5% (by GC), SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa
#: 1.02695.1000
Supplier: Merck
Misuratori per pH/mV/temperatura, da banco, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
#: 662-2001
Supplier: Mettler - Toledo
Cleanroom gloves, nitrile, non sterile, light blue, tacky finish, PUREZERO® HG3
#: 112-6533
Supplier: Halyard
Glass crimp top headspace vials, 20 ml, level 2 high-throughput applications, SureSTART™
#: HYPE6ACV20-1R
Supplier: Thermo Fisher Scientific