Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoli e panni Centrefeed, Tork | Avantor

Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty, 3 veli, forati (340×369 mm), blu, 255 m × 369 mm, W1, 1 rotolo da 255 m
Codice catalogo 115-0656
Nome del fornitore:   Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Codice catalogo 115-0656
Nome del fornitore:  Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty, 3 veli, forati (340×369 mm), blu, 255 m × 369 mm, W1, 1 rotolo da 255 m

Price
SFr. 131.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents

Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:

  • Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
  • Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni

Dokumente

Specifiche
  • Per:
    W1
  • Confezione:
    1 rotolo da 255 m
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty, 3 veli, forati (340×369 mm)
  • L×L:
    255 m × 369 mm
  • Seq:
    32