Acqua
bottiglia in vetro, 20 mL
ROTHT143.5
Marketsource
: Hydrogen oxide
- :7732-18-5
- :H₂O
- :MFCD00011332
- :18.02 g/mol
- :13,10098
- :100 °C (1013 hPa)
- :0 °C
- :1 g/cm³ (4 °C)
- :Ambiente
- :231-791-2
Documents
ROTHT143.5_TDS_EN
Product specification
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:20 mL