Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
Codice catalogo 444-0664
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
AGITATORE VORTEX LAB DANCER EU/CH/UK 1 * 1 pezzi Codice catalogo444-0020
Product 444-0020 is similar to 444-0664 but may have a different manufacturer and/or packaging.
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
- Seq:03
- Volume di miscelazione max.:50 ml
- Cat. No.:444-0664
- Ampiezza di agitazione:4,5 mm
- Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:1,2/0,8 W
- Peso:0,55 kg
- Intervallo di velocità:2800 min⁻¹ fixed
- Modello:lab dancer
- Ø×H:100×70 mm
- Capacità max.:0,1 kg, including attachment
- Movimento di agitazione:Orbital
- Ø max. dei tubi (mm):30 mm