Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, with short stem, PP
Funnels, with short stem, PP
110 mm, 14 mm, 150 mm
Codice catalogo SEMA0221
Nome del fornitore:   SEMADENI
Funnels, with short stem, PP
Codice catalogo SEMA0221
Nome del fornitore:  SEMADENI
Funnels, with short stem, PP
Funnels, with short stem, PP
110 mm, 14 mm, 150 mm
Price
SFr. 14.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Funnels, made of PP, translucent, with slim stem.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Autoclavable
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    150 mm
  • Ø esterno stelo:
    14 mm
  • Lunghezza asta:
    110 mm