Push-in caps for tubes
LDPE, Caps, Ø 19 mm, naturale
Codice catalogo SEMA1467
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
Caps with rim for sealing test tubes, flasks and bottles.
Specifiche
- Colore:naturale
- Descrizione:Caps, Ø 19 mm
- Materiale:LDPE
- Seq:17
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..