Telescopic handles
Manico telescopico in alluminio, 1000 - 1800 mm
Katalognr. 129-0456
Anbieter: FHP VILEDA SCS
Direkt zu
Product Details & Documents
These lightweight, strong extendable handles are perfect for all controlled environments. Fully autoclavable.
- Extremely easy to use and extend with a simple twist of the wrist
- Resist autoclave, gamma and ETO processes
- Ergonomic center and anti-slip grips
- Available with colour coding clips (Blue, Red, Yellow, Green)
For use with all Vileda Professional frames and CE Squeegee.
Dokumente
TDS UltraSpeed Pro Starter kit, Double Bucket TDS UltraSpeed Pro Starterkit Double
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Descrizione:Manico telescopico in alluminio
- Lunghezza:1000 - 1800 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..