Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory Coats, Polyester/ cotone<br />
Laboratory Coats, Polyester/ cotone
bianco, 44/46
Codice catalogo UVEX8219.006
Nome del fornitore:   UVEX
Laboratory Coats, Polyester/ cotone<br />
Codice catalogo UVEX8219.006
Nome del fornitore:  UVEX
Laboratory Coats, Polyester/ cotone<br />
Laboratory Coats, Polyester/ cotone
bianco, 44/46
Price
SFr. 38.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight cut lab coats for men, made from 65% polyester and 35% cotton.
  • Reversible collar, concealed buttons
  • One outside breast pocket, one inside breast pocket
  • Two side pockets with diagonal access with light grey piping
  • Two short side slits, untapered back
  • Comply with Öko-Tex® Standard 100
Colore: bianco
Weight: 250 g/m²
Back length: approx. 96 cm
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    44/46
  • Colore:
    bianco
  • Tessuto:
    65% polyester/35% cotton
  • Cat. No.:
    UVEX8219.006
  • Genere:
    Per l'uomo
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Peso:
    250 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose|Laboratory|Industrial
  • Tipo di chiusura:
    Con bottoni