Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Planacromatico A, M27, N.A. di 0,65, WD di 0,45 mm, 40×
  ZEIS4210609900000
 :   ZEISS
Objectives
  ZEIS4210609900000
 :  ZEISS
Objectives
Objectives
Planacromatico A, M27, N.A. di 0,65, WD di 0,45 mm, 40×
SFr. 541.50
1 * 1 ST
  • Ingrandimento:
    40×
  • Descrizione:
    Planacromatico A, M27, N.A. di 0,65, WD di 0,45 mm
  • Seq:
    08