Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, trasparente, PP, clear
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø est:30 mm
- Capacità:40 ml
- Colore:trasparente
- Altezza:70 mm
- Materiale:PP, clear
- Seq:02