Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
  JOURJR-T-5804-M5
Tubi capillari
  JOURJR-T-5804-M5
Tubi capillari
Tubi capillari
I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
SFr. 218.00
1 * 5 m
PEEK.
  • Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
  • Non permeabili ai solventi organici
  • Inerti e biocompatibili
  • Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
 : Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
  • Descrizione:
    I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
  • Seq:
    20