Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
Tubi capillari
I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
Codice catalogo JOURJR-T-5804-M25
Nome del fornitore:   VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Codice catalogo JOURJR-T-5804-M25
Nome del fornitore:  VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Tubi capillari
I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
Price
SFr. 974.00
Log in per disponibilità
1 * 25 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
  • Non permeabili ai solventi organici
  • Inerti e biocompatibili
  • Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
Attenzione: Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Specifiche
  • Descrizione:
    I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
  • Seq:
    48