Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
Catalog # JOURJR-T-5802-M3
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Catalog # JOURJR-T-5802-M3
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Tubi capillari
I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
Price
SFr. 141.00
Log in for availability
1 * 3 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
  • Non permeabili ai solventi organici
  • Inerti e biocompatibili
  • Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
 : Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Specifications
  • Descrizione:
    I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
  • Seq:
    01