Piastre DeepWell e tappetini
Piastra da 96 pozzetti, in PP, fondo arrotondato, 1,2 ml, basso profilo
Catalog # 738-1001
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
In PP o PS, non sterili. Per un'ampia gamma di applicazioni, come screening HTS, colture di cellule e tessuti, diluizioni in serie, trasferimento di reagenti e per la conservazione dei campioni fino a −80 °C (PP) o −20 °C (PS). Le piastre Deep Well, prodotte in formato standard ANSI/SLAS 1 e 4, sono impilabili per facilitare la conservazione.
- PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
- Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
- Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
- Alphanumeric coding and cut-away corner simplify sample identification and orientation
- Can be used with multi channel pipettes and automatic liquid handling systems from all leading manufacturers
- Free from DNA, DNase and RNase (except low profile plate which is not tested)
Documents
Brand Deep-well Plates Brand Life Science Catalogue
Product Literature
BRND701340_TDS_EN
Datasheet
Technical Note BRAND PCR sealing options
Application Notes
Specifications
- Descrizione:Piastra da 96 pozzetti, in PP, fondo arrotondato, 1,2 ml, basso profilo
- Seq:05
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 391-0093Tappetino di copertura per piastre da 0,3 ml a 384 pozzetti, in siliconeLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 704.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 391-5713Tappetino di copertura per piastre da 0,5 ml a 96 pozzetti, in PPLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 434.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 391-5706Tappetino di copertura per piastre da 1,1 ml a 96 pozzetti, in PE modificatoLog in for availability1 * 24 ST - SFr. 102.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 738-1002Tappetino di copertura, TPE, per piastre da 96 pozzetti da 1,2 ml, profilo bassoLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 334.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 391-5707Tappetini di copertura per piastre da 2,2 ml a 96 pozzetti, in EVALog in for availability1 * 24 ST - SFr. 99.80
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



