Poly-spoons
One broad spoon end, one spatula end, 210 mm
Codice catalogo HAMMHSN173-21
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Poly-spoons made of stainless-steel.
- Double-ended: One spoon and one spatula end
Specifiche
- Descrizione:One broad spoon end, one spatula end
- Lunghezza:210 mm
- Seq:05