Orders LinkContactUsLinkComponent
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
10,01, ±0,01, 25 °C, 500 mL
Codice catalogo HANNHI5010
Nome del fornitore:   Hanna
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
Codice catalogo HANNHI5010
Nome del fornitore:  Hanna
Numero CAS:  
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
10,01, ±0,01, 25 °C, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 92.10
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Colour coded labels
  • ±0,01 pH
Certifications: Technical buffer solutions with certificate.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Accuratezza pH:
    ±0,01
  • Valore pH:
    10,01