Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
350×500 mm, Max. 370 °C, 2850 W, Hotplate, HD 2, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Codice catalogo GESTHD2
Nome del fornitore:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Codice catalogo GESTHD2
Nome del fornitore:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×500 mm, Max. 370 °C, 2850 W, Hotplate, HD 2, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Price
SFr. 1’690.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Superficie riscaldante:
    350×500 mm
  • Potenza di riscaldamento:
    2850 W
  • Temperatura:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    03
  • L×P×A:
    364×514×170 mm
  • Tipo:
    Hotplate, HD 2, aluminium alloy plate