Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover slides
24×40 mm, 0,15 mm
Codice catalogo DELTD102440
Nome del fornitore:   DELTALAB
Cover slides
Codice catalogo DELTD102440
Nome del fornitore:  DELTALAB
Cover slides
24×40 mm, 0,15 mm
Price
SFr. 89.40
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Clear and pre-washed glass cover slides dedicated to sample and lens protection.
Delivery information: Supplied in cases of one or two hundred.
Specifiche
  • L×L:
    24×40 mm
  • Seq:
    01
  • Spessore:
    0,15 mm