Swabs
Sterile swabs, Alluminio/cotone, 0,9 mm, 150 mm, +
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
Certifications: IVD.
Confezione: Individual peel pouches.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø:0,9 mm
- Sterili:+
- Descrizione:Sterile swabs
- Lunghezza:150 mm
- Seq:001
- Asta/testa:Alluminio/cotone