Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with lid
Jars with lid
1000 ml, 112 mm, 112,5 mm, 137,5 mm
Codice catalogo DELT241013
Nome del fornitore:   DELTALAB
Jars with lid
Codice catalogo DELT241013
Nome del fornitore:  DELTALAB
Jars with lid
1000 ml, 112 mm, 112,5 mm, 137,5 mm
Price
SFr. 3.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, translucent, with lid.
  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    112 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    137,5 mm
  • Seq:
    03
  • Ø interno collo:
    112,5 mm