Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with lid
Jars with lid
550 ml, 98 mm, 107 mm, 80 mm
Codice catalogo DELT241011
Nome del fornitore:   DELTALAB
Jars with lid
Codice catalogo DELT241011
Nome del fornitore:  DELTALAB
Jars with lid
550 ml, 98 mm, 107 mm, 80 mm
Price
SFr. 2.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, translucent, with lid.
  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    98 mm
  • Capacità:
    550 ml
  • Altezza:
    80 mm
  • Seq:
    02
  • Ø interno collo:
    107 mm