Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with lid
Jars with lid
250 ml, 79,5 mm, 84,5 mm, 62 mm
Codice catalogo DELT241010
Nome del fornitore:   DELTALAB
Jars with lid
Codice catalogo DELT241010
Nome del fornitore:  DELTALAB
Jars with lid
250 ml, 79,5 mm, 84,5 mm, 62 mm
Price
SFr. 2.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, translucent, with lid.
  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    79,5 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    62 mm
  • Seq:
    01
  • Ø interno collo:
    84,5 mm