Autoclave Bags
Autoclave resistant bags, 12 l, 600×300 mm, 37,5 µm
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Autoclave resistant bags, printed with the biohazard graphic symbol and instructions of use in five languages.
Attenzione: Do not close the bags hermetically when placing them in the autoclave at 121 °C.
Documents
Specifiche
- Capacità:12 l
- Descrizione:Autoclave resistant bags
- L×L:600×300 mm
- Seq:01
- Spessore:37,5 µm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



