Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri dishes

Petri dishes

Vented, 90 mm, 14 mm, Sterili, 25 bags of 20
Codice catalogo DELT200209
Nome del fornitore:   DELTALAB
Petri dishes
Codice catalogo DELT200209
Nome del fornitore:  DELTALAB
Petri dishes

Vented, 90 mm, 14 mm, Sterili, 25 bags of 20

Price
SFr. 194.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    90 mm
  • Confezione:
    25 bags of 20
  • Sterilità:
    Sterili
  • Versione:
    Vented
  • Altezza:
    14 mm
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.