Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex gloves
Latex gloves
Powdered, 7 - 8, naturale, 240 mm, 0,18 mm, 100/box
Codice catalogo DELT1000LM
Nome del fornitore:   DELTALAB
Latex gloves
Codice catalogo DELT1000LM
Nome del fornitore:  DELTALAB
Latex gloves
Latex gloves
Powdered, 7 - 8, naturale, 240 mm, 0,18 mm, 100/box
Price
SFr. 25.40
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable latex gloves designed for medical and general laboratory use.
  • Powdered or powder-free
  • Smooth finish
  • Ambidextrous
  • With beaded cuffs
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
Zertifizierung: EN 455, EN 374; AQL 1,5
Specifiche
  • Dimensione del guanto:
    7 - 8
  • Confezione:
    100/box
  • Colore:
    naturale
  • Lunghezza:
    240 mm
  • Seq:
    02
  • Spessore:
    0,18 mm
  • Modello:
    Powdered
  • Monouso/riutilizzabile:
    monouso
  • Talcati/non talcati:
    Talcati
  • Norma EN:
    EN 455, EN 374
  • Cat. No.:
    DELT1000LM
  • Ambidestro/mano specifico:
    ambidestro
  • Finitura:
    Smooth
  • Tipo polsino:
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.