Latex gloves
Powdered, 7 - 8, naturale, 240 mm, 0,18 mm, 100/box
Codice catalogo DELT1000LM
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Disposable latex gloves designed for medical and general laboratory use.
- Powdered or powder-free
- Smooth finish
- Ambidextrous
- With beaded cuffs
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
Zertifizierung: EN 455, EN 374; AQL 1,5
Specifiche
- Dimensione del guanto:7 - 8
- Confezione:100/box
- Colore:naturale
- Lunghezza:240 mm
- Seq:02
- Spessore:0,18 mm
- Modello:Powdered
- Monouso/riutilizzabile:monouso
- Talcati/non talcati:Talcati
- Norma EN:EN 455, EN 374
- Cat. No.:DELT1000LM
- Ambidestro/mano specifico:ambidestro
- Finitura:Smooth
- Tipo polsino:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.