Gas sampling balloons
Gas sampling balloon, 200 mm, 4,0 L
Codice catalogo KART1233
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Gas collection bags made from latex.
Designed for general use in laboratories.
Informazioni per l'ordine: Available in different volumes and diameters.
Documents
Specifiche
- Ø:200 mm
- Volume:4,0 L
- Descrizione:Gas sampling balloon