VWR® Basic, Copribarba, SPP
Con lattice, bianco
Codice catalogo 113-1463
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Le copribarba in SPP Basic VWR® sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi. Vengono testate e prodotte in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Diametro (elastico tirato): 406 mm
Dokumente
Certificates
Cerca per numero di lottoBeard Covers, VWR® Basic, SPP
Weitere Produktdetails
CoC VWR® Basic Beard covers, White COC_VWRI113-1463_A5221747 COC_VWRI113-1464_03192259 COC_VWRI113-1464_03230210 COC_VWRI113-1464_03230489
More
TDS VWR BASIC Apparel for Critical Environments.pdf VWR BASIC SPP Beard Cover
Technisches Datenblatt
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:Con lattice
- Seq:01