VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Con lattice, bianco, 530 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
VWR® Basic bouffant caps are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
- Vengono testate e prodotte in strutture con certificazione ISO
- I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche.
Specifiche
- Ø:530 mm
- Colore:bianco
- Descrizione:Con lattice
- Seq:05
- Cat. No.:113-1461
- Applicazioni per abiti:Cleanroom