Waste Bins
Waste disposal bin, without lid, antracite, HDPE, 30 L, 400×350 mm
Codice catalogo SEMA2092
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Made of HDPE.
- Stable and are stackable
- Odourless and hermetic seal for the transport and disposal
- Adhesive sealing and triple lid seal
Round containers are suitable for safe and clean disposal of clinical, bacteriological or chemical and hazardous waste.
: UN 1H2/Y11/S (30 litre bins), max. loading 11 kg
UN 1H2/Y22/S (60 litre bins), max. loading 22 kg
: Lids must be ordered separately.
Specifiche
- Ø×A:400×350 mm
- Capacità:30 L
- Colore:antracite
- Descrizione:Waste disposal bin, without lid
- Materiale:HDPE
- Seq:01
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid for waste bin, yellow
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid for waste bin, anthracite
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid for waste bin, yellow
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid for waste bin, red