Push-in caps for tubes
LDPE, Caps, Ø 6,5 mm, naturale
Codice catalogo SEMA1442
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
Caps with rim for sealing test tubes, flasks and bottles.
Specifiche
- Colore:naturale
- Descrizione:Caps, Ø 6,5 mm
- Materiale:LDPE
- Seq:05