Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
50 ml, 29×118,5 mm, Tappo a vite, 7000×g, Skirted, Sterile, 100 per bag/500 per case
Catalog # DELT429927.10
Supplier:   DELTALAB
Provette per centrifuga
Catalog # DELT429927.10
Supplier:  DELTALAB
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
50 ml, 29×118,5 mm, Tappo a vite, 7000×g, Skirted, Sterile, 100 per bag/500 per case
Price
SFr. 377.00
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Tubes made of PP, translucent, with blue HDPE screw cap.
  • Continuous thread
  • External moulded graduations in 0,5 ml increments
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.
Specifications
  • Tipo di chiusura:
    Tappo a vite
  • Ø×L:
    29×118,5 mm
  • Confezione:
    100 per bag/500 per case
  • Tipo:
    Skirted
  • Versione:
    Sterile
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    07
  • RCF max.:
    7000×g