ISE calibration standards
Potassium ISE standard solution, 1000 mg/l, 1000 mg/l as K, 500 mL
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
ISE calibration standards
Codice catalogo METT51344777
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/l as K
- Conf:500 mL
- Descrizione:Potassium ISE standard solution, 1000 mg/l