Large hydrometers
0 - 10 % mas, 0,1 % mas, 650 mm
Codice catalogo AMARH847300
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Large hydrometers specially suited for breweries.
Specifiche
- Lunghezza:650 mm
- Seq:01
- Divisione:0,1 % mas
- Range di misura:0 - 10 % mas