Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi a vite
Tappi a vite
GL 18
Codice catalogo HECH41326018
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Tappi a vite
Codice catalogo HECH41326018
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Tappi a vite
GL 18
Price
2.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, nero.
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenti fino a 110 °C
  • I sono adatti solo per i flaconi da 215-2814 a 215-2819
Specifiche
  • Filettatura:
    GL 18