Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
1000 ml, 58 mm, 103×80×176 mm
Codice catalogo SEMA0063
Nome del fornitore: SEMADENI
Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
Codice catalogo SEMA0063
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Capacità:1000 ml
- L×P×A:103×80×176 mm
- Ø interno collo:58 mm