Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Zinc selenide, 12,7 mm, 2 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
- Clear aperture 85%
- Surface finish 60/40 or 40/20
Documents
msds_ALFA045380 msds_ALFA045386 msds_ALFA045387 msds_ALFA045537 msds_ALFA045560
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
- Materiale finestra:Zinc selenide
- Descrizione:Clear aperture 85%, surface finish 60/40
- Dimensioni:12,7 mm
- Seq:51
- Spessore:2 mm