Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
15 ml, 17×122 mm, Tappo a vite, 5000×g, Without skirt, Sterile, Individually bagged
Codice catalogo DELT429946
Nome del fornitore:   DELTALAB
Provette per centrifuga
Codice catalogo DELT429946
Nome del fornitore:  DELTALAB
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
15 ml, 17×122 mm, Tappo a vite, 5000×g, Without skirt, Sterile, Individually bagged
Price
SFr. 253.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Tubes made of PP, translucent, with blue HDPE screw cap.
  • Continuous thread
  • External moulded graduations in 0,5 ml increments
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.
Specifiche
  • Tipo di chiusura:
    Tappo a vite
  • Ø×L:
    17×122 mm
  • Confezione:
    Individually bagged
  • Tipo:
    Without skirt
  • Versione:
    Sterile
  • Capacità:
    15 ml
  • Seq:
    03
  • RCF max.:
    5000×g