Precision butyrometer, without stopper
Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05
Codice catalogo 614-0088
Nome del fornitore: GERBER FUNKE
Vai a
Product Details & Documents
For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Specifiche
- Descrizione:Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05
- Seq:01
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometersStopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers614-2028Log in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 44.90