Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld spectroscopes
Handheld spectroscope, 1501
Codice catalogo KRUE1501
Nome del fornitore:   A.KRÜSS Optronic
Handheld spectroscopes
Codice catalogo KRUE1501
Nome del fornitore:  A.KRÜSS Optronic
Handheld spectroscopes
Handheld spectroscopes
Handheld spectroscope, 1501
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These handheld spectroscopes are designed for checking the line spectrum of gas discharge lamps as well as individual and comparative observations and spectral examinations.
  • Variable slit and angular dispersion (C-F = 7°)
  • Linear disperson of 60 mm for both models
  • Manual option with grating
Used in education for qualitative analysis and measurement of emission and absorption spectra.
Specifiche
  • Modello:
    1501
  • Descrizione:
    Handheld spectroscope
  • Seq:
    01
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Scale illumination
    Scale illumination
    KRUE15081
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 164.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stand for handheld spectroscopes
    Stand for handheld spectroscopes
    KRUE1510
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 173.00 SFr.