Orders LinkContactUsLinkComponent
Bandage mull
Bandage mull
Gauze, 20-ply, zigzag layers, 80 cm wide, 10 m long
Codice catalogo HART206406/3
Nome del fornitore:   HARTMANN PAUL
Bandage mull
Codice catalogo HART206406/3
Nome del fornitore:  HARTMANN PAUL
Bandage mull
Bandage mull
Gauze, 20-ply, zigzag layers, 80 cm wide, 10 m long
Price
SFr. 44.90
Log in per disponibilità
1 * 8 ST
Product Details & Documents
Mull for making individual bandages and wound dressings.
  • 20 threads
  • Laid 8-fold in zigzag layers to a width of 10 cm
  • Good purity and absorbency
Certifications: EN 14079
Specifiche
  • Descrizione:
    Gauze, 20-ply, zigzag layers, 80 cm wide, 10 m long