Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottiglioni, Biotainer®, Nalgene®
Bottiglioni, Biotainer®, Nalgene®
5 l, con manico, confezione singola, 166 mm, 38 mm, 290 mm, 48 mm
Catalog # 391-7100
   Produzione a basso impatto
Bottiglioni, Biotainer®, Nalgene®
Catalog # 391-7100
   Produzione a basso impatto
Bottiglioni, Biotainer®, Nalgene®
Bottiglioni, Biotainer®, Nalgene®
5 l, con manico, confezione singola, 166 mm, 38 mm, 290 mm, 48 mm
Price
SFr. 1’020.00
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PC, clear, with white screw cap.
  • Silicone-lined polypropylene screw cap
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Reduce the risk of carry-over contamination and eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations. Use sterile, ready-to-use Biotainer™ Carboys, designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Specifications
  • Ø est:
    166 mm
  • Filettatura:
    48 mm
  • Tipo:
    con manico, confezione singola
  • Capacità:
    5 l
  • Altezza:
    290 mm
  • Ø interno collo:
    38 mm
  • Cat. No.:
    391-7100
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement