VWR® Basic, Camici, SMS
bianco, XL
Codice catalogo 113-1159
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
I camici SMS sono realizzati in tessuto multistrato SMS (spunbonded-meltblown-spunbonded) senza lattice che offre un'elevata resistenza alla trazione e resta al tempo stesso, morbido, comodo e traspirante.
- Colletto classico, maniche raglan, chiusura a scatto
- Protezione contro liquidi e particelle
- Resistenza contro schizzi di prodotti chimici poco aggressivi
Colour: White or blue
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Seq:04
- Cat. No.:113-1159
- Genere:Unisex
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione