VWR® Basic, Camici, SPP
bianco, XXL
Codice catalogo 113-1154
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
I camici in SPP VWR® Basic sono realizzati in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Snap collar, raglan sleeves and snap closure
- Elasticated cuffs, without pockets
- Lightweight and breathable first line barrier protection
This garment is ideal for less critical areas or pre-gowning entry rooms. It is tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot controlled and validated through independent laboratory testing.
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-1154
- Genere:Unisex
- Peso:48 g/m²
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione